Triethylenglycol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46604-10L OR46604-2.5L OR46604-500ML
APOSOR46604-10LEA 362 EUR
APOSOR46604-10L APOSOR46604-2.5L APOSOR46604-500ML
Triethylenglycol 99%
Triethylenglycol
Formel: C₆H₁₄O₄
Siedepunkt: 284…288 °C
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002880
CAS-Nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2