2,3-Dimethyl-1-buten
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46606-25G OR46606-5G
APOSOR46606-25GEA 72.5 EUR
APOSOR46606-25G APOSOR46606-5G
2,3-Dimethyl-1-buten
2,3-Dimethyl-1-buten
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 56 °C
Dichte: 0,68 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008923
CAS-Nummer: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II