N-Methoxy-N-methylacetamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46610-100G OR46610-25G OR46610-5G
APOSOR46610-100GEA 132 EUR
APOSOR46610-100G APOSOR46610-25G APOSOR46610-5G
N-Methoxy-N-methylacetamid
N-Methoxy-N-methylacetamide
Formel: C₄H₉NO₂
Siedepunkt: 152 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060098
CAS-Nummer: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3,III