6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46623-1G OR46623-250MG OR46623-100MG OR46623-500MG OR46623-2.5G
APOSOR46623-1GEA 174 EUR
APOSOR46623-1G APOSOR46623-250MG APOSOR46623-100MG APOSOR46623-500MG APOSOR46623-2.5G
6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09729052
CAS-Nummer: 224187-22-8