N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46624-1G
OR46624-250MG
OR46624-500MG
APOSOR46624-1GEA
451
EUR
APOSOR46624-1G
APOSOR46624-250MG
APOSOR46624-500MG
N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
Formel:
C₁₀H₁₅N₃ Molecular Weight: 177,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692158 CAS-Nummer: 951523-75-4 |