2,2'-Dithiodianilin (Thulium-Ionophor I) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(2-aminophenyl)disulfid
OR4664-100G
OR4664-500G
APOSOR4664-100GEA
89.9
EUR
APOSOR4664-100G
APOSOR4664-500G
2,2'-Dithiodianilin (Thulium-Ionophor I) 98%
2,2'-Dithiodianilin (Thulium-Ionophor I)
Formel:
C₁₂H₁₂N₂S₂ Molecular Weight: 248,37 g/mol Schmelzpunkt: 91…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007703 CAS-Nummer: 1141-88-4 EINECS: 214-529-1 |