4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR46649-50MG
OR46649-250MG
OR46649-500MG
APOSOR46649-50MGEA
132
EUR
APOSOR46649-50MG
APOSOR46649-250MG
APOSOR46649-500MG
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195602 CAS-Nummer: 137465-01-1 |