3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR46650-1G
OR46650-100MG
OR46650-250MG
OR46650-500MG
OR46650-5G
APOSOR46650-1GEA
980
EUR
APOSOR46650-1G
APOSOR46650-100MG
APOSOR46650-250MG
APOSOR46650-500MG
APOSOR46650-5G
3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇ClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089198 CAS-Nummer: 114380-31-3 |