3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR46652-1G
OR46652-250MG
OR46652-500MG
OR46652-5G
APOSOR46652-1GEA
458
EUR
APOSOR46652-1G
APOSOR46652-250MG
APOSOR46652-500MG
APOSOR46652-5G
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05841592 CAS-Nummer: 884507-41-9 |