2-(Methylthio)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46685-1G OR46685-250MG OR46685-500MG
APOSOR46685-1GEA 0 EUR
APOSOR46685-1G APOSOR46685-250MG APOSOR46685-500MG
2-(Methylthio)benzoyl chloride
2-(Methylthio)benzoyl chloride
Formel: C₈H₇ClOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652997
CAS-Nummer: 1442-03-1