1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Methyl-3-pyridinyl)-Ethanone
OR46708-1G
OR46708-250MG
OR46708-500MG
APOSOR46708-1GEA
91.5
EUR
APOSOR46708-1G
APOSOR46708-250MG
APOSOR46708-500MG
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Formel:
C₈H₉NO Siedepunkt: 57…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08447082 CAS-Nummer: 51227-30-6 |