1-Isobutyl-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
OR46713-1G OR46713-250MG OR46713-500MG
APOSOR46713-1GEA 340 EUR
APOSOR46713-1G APOSOR46713-250MG APOSOR46713-500MG
1-Isobutyl-1H-pyrrole
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Formel: C₈H₁₃N
Molecular Weight: 123.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12187092
CAS-Nummer: 20884-13-3