4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46714-1G
OR46714-250MG
OR46714-500MG
OR46714-5G
APOSOR46714-1GEA
328
EUR
APOSOR46714-1G
APOSOR46714-250MG
APOSOR46714-500MG
APOSOR46714-5G
4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₁₁N₃ Molecular Weight: 173.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02665508 CAS-Nummer: 60795-33-7 |