5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-ol
OR46736-1G
OR46736-250MG
OR46736-500MG
APOSOR46736-1GEA
641
EUR
APOSOR46736-1G
APOSOR46736-250MG
APOSOR46736-500MG
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₆H₄N₂OS Molecular Weight: 152.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00457955 CAS-Nummer: 768-10-5 |