Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46756-1G
OR46756-250MG
APOSOR46756-1GEA
157
EUR
APOSOR46756-1G
APOSOR46756-250MG
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂S Molecular Weight: 248.31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11841051 CAS-Nummer: 1135283-79-2 |