5-Bromoisophthalaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46757-1G OR46757-25G OR46757-5G
APOSOR46757-1GEA 34.8 EUR
APOSOR46757-1G APOSOR46757-25G APOSOR46757-5G
5-Bromoisophthalaldehyde 98%
5-Bromoisophthalaldehyde
Formel: C₈H₅BrO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08690086
CAS-Nummer: 120173-41-3