2,6-Dimethoxyanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4676-1G
OR4676-5G
OR4676-25G
APOSOR4676-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4676-1G
APOSOR4676-5G
APOSOR4676-25G
2,6-Dimethoxyanilin 97%
2,6-Dimethoxyanilin
Formel:
C₈H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 76…78 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00053934 CAS-Nummer: 2734-70-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |