2-Methyl-1-tetralon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR46762-1G
OR46762-25G
OR46762-5G
APOSOR46762-1GEA
36.4
EUR
APOSOR46762-1G
APOSOR46762-25G
APOSOR46762-5G
2-Methyl-1-tetralon 99%
2-Methyl-1-tetralon
Formel:
C₁₁H₁₂O Molecular Weight: 160,22 g/mol Siedepunkt: 127…131 °C/12mmHg Dichte: 1,057 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001690 CAS-Nummer: 1590-08-5 |