2'-Iodacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Iodphenyl)ethanon, o-Iodacetophenon, 1-(2-Iodphenyl)ethan-1-on
OR4681-100G OR4681-25G OR4681-5G
APOSOR4681-100GEA 226 EUR
APOSOR4681-100G APOSOR4681-25G APOSOR4681-5G
2'-Iodacetophenon
2'-Iodacetophenon
Formel: C₈H₇IO
Molecular Weight: 246,05 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C/12mmHg
Dichte: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00094998
CAS-Nummer: 2142-70-3