Methyl-3,5-dibrom-4-methylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
OR4685-100G
OR4685-25G
APOSOR4685-100GEA
163
EUR
APOSOR4685-100G
APOSOR4685-25G
Methyl-3,5-dibrom-4-methylbenzoat
Methyl-3,5-dibrom-4-methylbenzoat
Formel:
C₉H₈Br₂O₂ Molecular Weight: 307,98 g/mol Schmelzpunkt: 86…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010729 CAS-Nummer: 74896-66-5 |