3-Methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4691-1G OR4691-5G OR4691-25G
APOSOR4691-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4691-1G APOSOR4691-5G APOSOR4691-25G
3-Methoxypyridin
3-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 65 °C/15mmHg
Dichte: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673022
CAS-Nummer: 7295-76-3