4-Brombenzhydrol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brom-α-phenylbenzylalkohol, 4-Brombenzhydrylalkohol, 4-Bromdiphenylmethanol, (4-Bromphenyl)-phenylcarbinol, p-Brombenzhydrol
OR4692-1G OR4692-5G OR4692-25G
APOSOR4692-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4692-1G APOSOR4692-5G APOSOR4692-25G
4-Brombenzhydrol 96%
4-Brombenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₁BrO
Molecular Weight: 263,13 g/mol
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016851
CAS-Nummer: 29334-16-5