2'-Methylacetanilid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Methylphenyl)acetamid, Ethansäure(2-methylphenyl)amid
OR4696-1KG OR4696-250G OR4696-25G
APOSOR4696-1KGEA 743 EUR
APOSOR4696-1KG APOSOR4696-250G APOSOR4696-25G
2'-Methylacetanilid 98+%
2'-Methylacetanilid
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 296 °C
Schmelzpunkt: 109…110 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014961
CAS-Nummer: 120-66-1
EINECS: 204-414-4