Methyl-4-iod-3-methylbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
OR4700-5G
OR4700-100G
OR4700-25G
APOSOR4700-5GEA
29
EUR
APOSOR4700-5G
APOSOR4700-100G
APOSOR4700-25G
Methyl-4-iod-3-methylbenzoat 97%
Methyl-4-iod-3-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉IO₂ Molecular Weight: 276.07 g/mol Schmelzpunkt: 59…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683863 CAS-Nummer: 5471-81-8 |