5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2,3-dihydro-7-azaindole
OR470006-1G
OR470006-5G
APOSOR470006-1GEA
63.8
EUR
APOSOR470006-1G
APOSOR470006-5G
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₇BrN₂ Molecular Weight: 199.0479 g/mol Schmelzpunkt: 186…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659750 CAS-Nummer: 115170-40-6 |