3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-butyl (pyridin-3-ylmethyl)carbamate
OR470015-25G
OR470015-5G
APOSOR470015-25GEA
173
EUR
APOSOR470015-25G
APOSOR470015-5G
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411296 CAS-Nummer: 102297-41-6 |