3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470020-5G
APOSOR470020-5GEA 136 EUR
APOSOR470020-5G
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Formel: C₈H₁₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00972722
CAS-Nummer: 3171-46-8