Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
OR470048-25G OR470048-5G
APOSOR470048-25GEA 916 EUR
APOSOR470048-25G APOSOR470048-5G
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Formel: C₁₃H₂₄O₆
Molecular Weight: 276,33 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671525
CAS-Nummer: 21339-47-9