tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-bromo-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate, 7-Boc-3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
OR470061-1G
OR470061-250MG
OR470061-5G
APOSOR470061-1GEA
92.8
EUR
APOSOR470061-1G
APOSOR470061-250MG
APOSOR470061-5G
tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅BrN₄O₂ Molecular Weight: 303.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08448169 CAS-Nummer: 723286-80-4 |