3-(2-Nitrophenoxy)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR470097-1G OR470097-5G
APOSOR470097-1GEA 256 EUR
APOSOR470097-1G APOSOR470097-5G
3-(2-Nitrophenoxy)propionsäure
3-(2-Nitrophenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉NO₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09045698
CAS-Nummer: 6336-59-0