3-(2-Chlorphenoxy)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
OR470101-1G OR470101-5G
APOSOR470101-1GEA 191 EUR
APOSOR470101-1G APOSOR470101-5G
3-(2-Chlorphenoxy)propionsäure
3-(2-Chlorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉ClO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02295728
CAS-Nummer: 7170-45-8