3-(3-Cyanphenoxy)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR470102-1G OR470102-5G
APOSOR470102-1GEA 306 EUR
APOSOR470102-1G APOSOR470102-5G
3-(3-Cyanphenoxy)propionsäure
3-(3-Cyanphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09812167
CAS-Nummer: 210962-57-5