3-(2-Methylphenoxy)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR470104-1G OR470104-5G
APOSOR470104-1GEA 154 EUR
APOSOR470104-1G APOSOR470104-5G
3-(2-Methylphenoxy)propionsäure
3-(2-Methylphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00642410
CAS-Nummer: 25173-35-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable