Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Isonitroso-2,4-pentanedione
OR470145-5G
OR470145-1G
APOSOR470145-5GEA
578
EUR
APOSOR470145-5G
APOSOR470145-1G
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Formel:
C₅H₇NO₃ Molecular Weight: 129,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00466577 CAS-Nummer: 29917-12-2 |