(4-Methylphenoxy)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470168-1G OR470168-5G
APOSOR470168-1GEA 0 EUR
APOSOR470168-1G APOSOR470168-5G
(4-Methylphenoxy)acetonitril
(4-Methylphenoxy)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 73…78 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068121
CAS-Nummer: 33901-44-9