Methyl-4-iodsalicylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
OR4702-100G OR4702-25G OR4702-5G
APOSOR4702-100GEA 229 EUR
APOSOR4702-100G APOSOR4702-25G APOSOR4702-5G
Methyl-4-iodsalicylat 98%
Methyl-4-iodsalicylat
Formel: C₈H₇IO₃
Molecular Weight: 278,05 g/mol
Schmelzpunkt: 68…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797864
CAS-Nummer: 18179-39-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III