3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Amino-3-(3,4-diethoxyphenyl)isoxazole
OR470200-1G OR470200-5G
APOSOR470200-1GEA 306 EUR
APOSOR470200-1G APOSOR470200-5G
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₃
Molecular Weight: 248,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07382988
CAS-Nummer: 501325-89-9