1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR470212-1G OR470212-5G
APOSOR470212-1GEA 194 EUR
APOSOR470212-1G APOSOR470212-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-2-carbonsäure
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-2-carbonsäure
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14596111
CAS-Nummer: 1249531-45-0