Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470245-5G OR470245-1G
APOSOR470245-5GEA 1210 EUR
APOSOR470245-5G APOSOR470245-1G
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11976754
CAS-Nummer: 1060816-03-6