6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470336-1G OR470336-5G OR470336-250MG
APOSOR470336-1GEA 493 EUR
APOSOR470336-1G APOSOR470336-5G APOSOR470336-250MG
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Formel: C₁₃H₁₁NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410400
CAS-Nummer: 887976-03-6