3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-tert-Butoxybenzoic acid
OR470339-5G OR470339-1G
APOSOR470339-5GEA 1120 EUR
APOSOR470339-5G APOSOR470339-1G
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412397
CAS-Nummer: 15360-02-8