6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Hydroxypyridazine-3-carboxamide
OR470417-1G OR470417-5G
APOSOR470417-1GEA 306 EUR
APOSOR470417-1G APOSOR470417-5G
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11643204
CAS-Nummer: 60184-73-8