4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470440-1G OR470440-5G
APOSOR470440-1GEA 245 EUR
APOSOR470440-1G APOSOR470440-5G
4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Formel: C₁₀H₉N₅
Molecular Weight: 199,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04155098
CAS-Nummer: 78650-16-5