(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (11bS)-N,N-Bis[(1S)-1-phenylethyl]dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine
OR470635-1G OR470635-250MG
APOSOR470635-1GEA 916 EUR
APOSOR470635-1G APOSOR470635-250MG
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
Formel: C₃₆H₃₀NO₂P
Molecular Weight: 539,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117688
CAS-Nummer: 209482-27-9