3-Methyladenin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-3H-adenin, 6-Amino-3-methylpurin
OR470734-10MG
OR470734-5G
APOSOR470734-10MGEA
21.9
EUR
APOSOR470734-10MG
APOSOR470734-5G
3-Methyladenin
3-Methyladenin
Formel:
C₆H₇N₅ Molecular Weight: 149.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010531 CAS-Nummer: 5142-23-4 |