[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Boc-2-(2-morpholinyl)acetic acid
OR470743-5G OR470743-1G
APOSOR470743-5GEA 1110 EUR
APOSOR470743-5G APOSOR470743-1G
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid 96%
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Molecular Weight: 245,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114894
CAS-Nummer: 766539-28-0