Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2,4-dioxo-4-(pyridin-2-yl)butanoate
OR470834-5G
OR470834-1G
APOSOR470834-5GEA
538
EUR
APOSOR470834-5G
APOSOR470834-1G
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₄ Molecular Weight: 221,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056636 CAS-Nummer: 92288-93-2 |