4-Chlor-2,6-dinitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR471102-1G OR471102-5G
APOSOR471102-1GEA 275 EUR
APOSOR471102-1G APOSOR471102-5G
4-Chlor-2,6-dinitrobenzoesäure
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClN₂O₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02249880
CAS-Nummer: 95192-57-7