Methyl-2,6-dinitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
OR471105-5G OR471105-1G
APOSOR471105-5GEA 804 EUR
APOSOR471105-5G APOSOR471105-1G
Methyl-2,6-dinitrobenzoat
Methyl-2,6-dinitrobenzoat
Formel: C₈H₆N₂O₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18651712
CAS-Nummer: 42087-82-1