4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471156-1G OR471156-250MG
APOSOR471156-1GEA 804 EUR
APOSOR471156-1G APOSOR471156-250MG
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Formel: C₈H₈ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16622253
CAS-Nummer: 117837-77-1